Läs mer
Anisole-d8, TRC
Produktkod. 30336078
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336078 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30336078 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6739031G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisole-d8
CAS 54887-54-6
Molekylformel C7 D8 O
Kvantitet 1 g
Synonym 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriometoxi)bensen
Molekylvikt (g/mol) 116.19
Formel vikt 116.1077