Learn More
Anisole-d8, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Anisole-d8 |
| CAS | 54887-54-6 |
| Molekylformel | C7 D8 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-(Methoxy-d3)-benzene-1,2,3,4,5-d5, Methoxy-d3-benzene-d5, Perdeuteroanisole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC([2H])([2H])[2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vikt | 116.1077 |