Läs mer
Anisole, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10499160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10499160 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10499160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/7600/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 100-66-3
Smältpunkt -37°C
Färg Colorless
Kokpunkt 154°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C7H8O
MDL-nummer 8354
Kvantitet 500 mL
Ångdensitet 3.72
Formel vikt 108.14g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.