Läs mer
Anisol, ReagentPlus™ , 99 %, Honeywell™
Produktkod. 15661120 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15661120 1 L Glasflaska 1 L
15691120 250 mL Glass Bottle 250ml
15671120 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15681120 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15661120 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 1232261L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-66-3
Molekylformel C7H8O
Molekylvikt (g/mol) 108.14
MDL-nummer MFCD00008354
InChI-nyckel RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC-namn anisol
LEDER COC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisole
Smältpunkt -37°C
Färg Färglös
Densitet 0.995g/mL at 25°C
Kokpunkt 154°C
Flampunkt 51°C (123.8°F)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H5
Brytningsindex n20/D 1.516(lit.)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN2222
Beilstein 506892
Ångdensitet 3.7 (vs air)
Formel vikt 108.14g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.