Läs mer
Anisole, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Description
- ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Anisole |
| Smältpunkt | -37 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,995 g/ml vid 25 °C |
| Kokpunkt | 154 °C |
| Flampunkt | 51 °C (123,8 °F) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | CH3OC6H5 |
| Brytningsindex | n20/D 1.516 (bokstavligen) |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Anisole
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.