Läs mer
Anisole, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -37°C |
| Densitet | 0.994 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 154°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008354 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Synonym | Anisole, Methyl phenyl ether, Methoxybenzene, Anisole |