Läs mer
Anisole, TRC
Produktkod. 30329930
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30329930 250 g
1 options
Produktkod. 30329930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA673900250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisole
CAS 100-66-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C7 H8 O
Kvantitet 250 g
Synonym Anisole (8CI), Methoxybenzene, Anisol, Hichemix MB, Methyl phenyl ether, NSC 7920, Phenoxymethane, Phenyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER COc1ccccc1
IUPAC-namn anisol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Formel vikt 108.0575