Läs mer
Anisomycin, MedChemExpress
Beskrivning
Anisomycin is a potent protein synthesis inhibitor which interferes with protein and DNA synthesis by inhibiting peptidyl transferase or the 80S ribosome system. Anisomycin is a JNK activator, which increases phospho-JNK. Anisomycin is a bacterial antibiotic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anisomycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 22862-76-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H19NO4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Flagecidin Wuningmeisu C |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (188.46 mM) |
| Visa mer |