Läs mer
Anisomycin, MP Biomedicals™
Produktkod. 17640887 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17640887 25 mg
17630887 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17640887 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215988125
Synonym: 2-[p-Metoxibensyl]-3,4-Pyrrolidindiol-3-acetat, (2R,3S,4S)-2-(4-Metoxibensyl)-3,4-Pyrrolidindiol-3-acetat, Flagecidin
Anisomycin är ett antiprotozomedel som hämmar proteinsyntes och aktiverar en begränsad undergrupp av kinaser som för närvarande endast identifieras av p54 och MAP-kinas. Den kan användas som ett studiehjälpmedel för cytoplasmatiska signaler som resulterar i nukleär signalering och induktion av c-fos och c-jun. Användningsdeklaration: Om inte annat anges, MP Biomedical™ Produkterna är endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22862-76-6
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Källa Streptomyces griseolus
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisomycin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisomycin