Beskrivning
- Molekylvikt: 265,3 Da
- Renhet: >98 %
- Beskrivning: Translationell hämmare av proteinsyntes. Mycket potent aktiverare av kinaskaskader. Aktiverar stressaktiverade proteinkinaser, p38, JNK MAP och andra kinaser potent.
- Form: Solid
- Förvaring: Förvara vid +4 °C.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C. |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Omgivning |
| Målmolekyl | Protein, s38, JNK |
| Formulering | 100% anisomycin |
| Kvantitet | 10 mg |
| För användning med (applikation) | Proteinsynteshämning, aktivering av Kinasekaskaden |