Läs mer
Anisonitril, 99 %
Produktkod. 10133160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10133160 100 g Glasflaska 100g
10021850 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10133160 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158051000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 874-90-8 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-90-8
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00001818
InChI-nyckel XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
PubChem CID 70129
IUPAC-namn 4-metoxibensonitril
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisonitrile
Namnnotering 99%
Smältpunkt 57 °C till 60 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 256 °C till 257 °C (765,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H4CN
Kvantitet 100 g
Beilstein 10, 168
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 133.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Anisonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.