Läs mer
Anisotropine Methylbromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anisotropine Methylbromide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+; |
| Formel vikt | 361.1616 |