missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
ANKRD15 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD15 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ANKRD15 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Janelia Fluor 646 |
| Utspädning | Western Blot |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | ANKRD15ankyrin repeat domain 15, Ankyrin repeat domain-containing protein 15, KANKDKFZp451G231, KIAA0172MGC43128, Kidney ankyrin repeat-containing protein, KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 1, KN motif and ankyrin repeat domains 1 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1302 and 1352 of human KN motif and ankyrin repeat domains 1 using the numbering given in entry NP_055973.2 (GeneID 23189). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?