missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ ANKZF1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
ANKZF1 Polyclonal antibody specifically detects ANKZF1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | ANKZF1 |
| Användningsområden | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | APC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | ankyrin repeat and zinc finger domain containing 1, ankyrin repeat and zinc finger domain-containing protein 1, FLJ13144, Zinc finger protein 744, ZNF744FLJ10415 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human ankyrin repeat and zinc finger domain containing 1 using the numbering given in entry NP_060559.2 (GeneID 55139). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?