Läs mer
Emma Safety Footwear Anne Skyddsskor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S1P-Safety shoe with sole plate for dry work
- GripForce™ Easy Twist
- Microfiber construction
- ESD: Electrostatic Discharge
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Black |
| Design | Anne |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfiber |
| Storlek | 36 |
| Tåmaterial | Steel |