Läs mer
Emma Safety Footwear Anne Skyddsskor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S1P-Skyddssko med sulplatta för torrt arbete
- GripForce™ Easy Twist
- Mikrofiberkonstruktion
- ESD: Elektrostatisk urladdning
- Kromfritt foder
- Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Anne |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 41 |
| Tåmaterial | Stål |