Läs mer
Invitrogen™ Annexin Binding Buffer (5X), för flödescytometri
Beskrivning
This product is designed to facilitate the binding of annexin V to phosphatidylserine for use in apoptosis assays.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 ml |
| pH | 7.4 |
| Produkttyp | Annexin bindningsbuffert |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 flaska annexinbindande buffert (5x lösning, 50 ml). Förvara vid 2 –8 °C. |
| Frakt skick | Våt is |
| Formulering | 50 mM HEPES, 700 mM NaCl, 12,5 mM CaCl2 , pH 7,4 |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Form | Koncentrerad |