Läs mer
Annexin V Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2285.00 SEK - 4710.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Annexin V |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated |
| Användningsområden | Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18641381
|
Novus Biologicals
NBP2-92940-0.02ml |
0.02 mL |
2285.00 SEK
0.02ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18664121
|
Novus Biologicals
NBP2-92940-0.1ml |
0.1 mL |
4710.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Annexin V Polyclonal antibody specifically detects Annexin V in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Gene Knock-OutSpecifikationer
| Annexin V | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Gene Knock-Out | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Apoptosis Detections | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 308 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Knockout Validated | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-320 of human Annexin V (NP_001145.1). MAQVLRGTVTDFPGFDERADAETLRKAMKGLGTDEESILTLLTSRSNAQRQEISAAFKTLFGRDLLDDLKSELTGKFEKLIVALMKPSRLYDAYELKHALKGAGTNEKVLTEIIASRTPEELRAIKQVYEEEYGSSLEDDVVGDTSGYYQRMLVVLLQANRDPDAGIDEAQVEQDAQALFQAGELKWGTDEEKFITIFGTRSVSHLRKVFDKYMTISGFQIEETIDRETSGNLEQLLLAVVKSIRSIPAYLAETLYYAMKGAGTDDHTLIRVMVSRSEIDLFNIRKEFRKNFATSLYSMIKGDTSGDYKKALLLLCGEDD | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |