Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Annexin V Apoptosdetektionskit
Produktkod. 15531207
Change view
Kvantitet:
100 tester
20 tester
200 test
200 tester
300 tester
50 tester
Konjugera:
APC, propidiumjodid
Biotin, propidiumjodid
FITC, propidiumjodid
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Förpackningsstorlek:
100 tester
20 tester
200 tester
300 tester
50 tester
Varje
Excitation/Emission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA , 535/ NA , 617
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Konjugera unitSize Excitation/Emission
15531207 50 tester PE/Cy7 50 tester -
12770170 200 tester FITC, propidiumjodid Varje 488, 535/520, 617
15561187 50 tester eFluor 450, 7-AAD 50 tester 405, 546/450, 647
15571187 200 tester eFluor 450, 7-AAD 200 tester 405, 546/450, 647
12780170 200 tester APC, propidiumjodid Varje 650, 535/660, 617
15591187 50 tester PCP-eFluor 710 50 tester -
15413392 200 test PCP-eFluor 710 Varje -
15581947 100 tester FITC, propidiumjodid 100 tester 488, 535/520, 617
15501957 20 tester FITC, propidiumjodid 20 tester 488, 535/520, 617
15521957 300 tester FITC, propidiumjodid 300 tester 488, 535/520, 617
14819780 50 tester PE, 7-AAD 50 tester -
15521207 200 tester PE, 7-AAD 200 tester -
15541207 200 tester PE/Cy7 200 tester -
15551947 100 tester Biotin, propidiumjodid 100 tester NA , 535/ NA , 617
15561947 20 tester Biotin, propidiumjodid 20 tester NA , 535/ NA , 617
15571947 300 tester Biotin, propidiumjodid 300 tester NA , 535/ NA , 617
12760170 50 tester FITC, propidiumjodid Varje 488, 535/520, 617
15581187 50 tester APC, propidiumjodid 50 tester 650, 535/660, 617
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 15531207 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 88810372
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet.
Särskilj enkelt celler som genomgår tidig och sen apoptos med eBioscience och Annexin V Apoptosdetektionskit för flödescytometrianalys. Dessa kit använder viabilitetsfärgämneskonjugerat annexin V för att märka fosfatidylserin (PS), en tidig markör för apoptos, på det extracellulära membranet. I sent skede av apoptos, när cellintegriteten går förlorad, går både annexin V och livskraftsfärgämnet och binder PS på plasmamembranets insida.
Annexiner är en familj av kalciumberoende fosfolipidbindande proteiner som företrädesvis binder fosfatidylserin (PS). Under normala fysiologiska förhållanden är PS övervägande lokaliserat i plasmamembranets inre broschyr. Vid initiering av apoptos förlorar PS sin asymmetriska fördelning över fosfolipiddubbelskiktet och translokeras till det extracellulära membranbroschyret som markerar celler som mål för fagocytos. Väl på den yttre ytan av membranet kan PS detekteras med fluorescensmärkt annexin V på ett kalciumberoende sätt.
I tidigt stadium av apoptos utesluter plasmamembranet viabilitetsfärgämnen som propidiumjodid (PI), 7-AAD eller fixerbara viabilitetsfärgämnen som t.ex. eFluor 450. Dessa celler kommer att färgas med annexin V men inte ett viabilitetsfärgämne, vilket särskiljer celler i tidig apoptos. Men i sent skede av apoptos förlorar cellmembranet integritet, vilket gör att annexin V också kan komma åt PS i det inre av cellen. Ett livskraftsfärgämne kan användas för att lösa dessa apoptotiska och nekrotiska celler i det sena stadiet (annexin V, viabilitetsfärgämne-positivt) från de apoptotiska cellerna i det tidiga stadiet (annexin V-positiv, viabilitetsfärgämnesnegativ).
Aktuella livskraftsfläckar tillgängliga med eBioscience Annexin V Apoptosdetektionskit inkluderar FITC, eFluor 450, allofykocyanin (APC), fykoerytrin (PE), PE-cyanin7 och biotin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning eBioscience Annexin V Apoptosdetektionsuppsättning PE-cyanin7
Kvantitet 50 tester
Kit Innehåll Innehåller:
• Annexin V bindningsbuffert (10X), 1 flaska (30 ml)
• Annexin V PE-Cyanine7, 1 injektionsflaska (0,25 ml)
Obs: Fixerbart Viability Dye eFluor 450 rekommenderas inte för användning med Annexin V Apoptos Detection Kit.
Produkttyp Apoptosdetektionskit
Innehåll och lagring Hanteringsvillkor:
Förvara vid 2-8 °C. Undvik temperaturfluktuationer.
Frakt skick Våt is
Konjugera PE/Cy7
För användning med (utrustning) Flödescytometer