Läs mer
Molecular Probes™ Annexin V-konjugat för apoptosdetektion
Produktkod. 10246572
Excitation/Emission:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Flödescytometerlaserlinjer:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Konjugera:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotin-X
FITC
PE
Pacific Blue
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10246572
Brand: Molecular Probes™ A35110
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck tidiga stadier av apoptos med Annexin V fristående Alexa Fluor , APC, Pacific Blue , PE, FITC och biotinkonjugat med användning av flödescytometri.
Uppnå snabb och tillförlitlig upptäckt av tidig cellapoptos med Annexin V fristående konjugat för apoptosdetektering. Annexin V-konjugat erbjuder upp till 100-faldig skillnad i fluorescenssignalintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler med hjälp av flödescytometri.
Annexin V har en hög affinitet för fosfatidylserin (PS), som exponeras på den yttre broschyren av celler som genomgår apoptos. På grund av denna affinitet används fluorescensmärkta annexin V-reagenser ofta i apoptosforskning.
Annexin V-konjugat ger snabba och tillförlitliga detektionsmetoder för att studera externiseringen av fosfatidylserin, en indikator på mellanstadier av apoptos. Skillnaden i fluorescensintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler färgade med våra fluorescerande annexin V-konjugat, mätt med flödescytometri, är vanligtvis cirka 100 gånger.
I samarbete med Nexins Research BV tillhandahåller vi de bästa och ljusaste annexin V-konjugaten som finns tillgängliga, inklusive Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 och 680 annexin V-konjugat, såväl som Annexin V APC, Biotin-X, FITC, Pacific Blue och PE-konjugat. Högfluorescerande annexin V-konjugat ger snabba och tillförlitliga detektionsmetoder för att studera externiseringen av fosfatidylserin, en av de tidigaste indikatorerna på apoptos.
Annexin V Pacific Blue konjugatet är violett exciterbart, vilket gör det idealiskt för instrument med violett laser och för flerfärgsexperiment som inkluderar grön- eller rödfluorescerande färgämnen.
Fördelarna med våra annexin V-konjugat inkluderar:
•Konjugerat till Invitrogen Alexa Fluor och eFluor färgämnen för ljusare signaler
• Konjugat för alla tillgängliga lasrar
• Finns som fristående reagens eller lättanvända kit
Annexin V-färgning för att detektera apoptotiska celler kan endast göras på levande celler och vävnad. Om prover ska fixeras efter färgning, finns det specifika förhållanden som krävs för att uppnå transient kvarhållning av signalen. Dessa inkluderar användning av en alkoholfri, aldehydbaserad fixeringsmetod, användning av buffertar som innehåller Ca2+ och undvikande av ytaktiva ämnen/rengöringsmedel. För din bekvämlighet erbjuder vi även en koncentrerad annexinbindande buffert som underlättar bindningen av annexin V till fosfatidylserin i apoptosanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Annexin V, APC-konjugat (APC Annexin V) (ersätter Annexin-produkten - AnnexinV05)
Kvantitet 250μ L
Kit Innehåll Innehåller 1 injektionsflaska med annexin V, APC-konjugat.
Produkttyp Annexin V-konjugat
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus.
Flödescytometerlaserlinjer 633-637
Excitation/Emission 650/660
Antal reaktioner 50
Färg Rött
Frakt skick Våt is
Konjugera APC (Allophycocyanin)
För användning med (utrustning) Flödescytometer