Läs mer
Invitrogen™ Annexin V-konjugat för apoptosdetektion
Produktkod. 10267242
Change view
Excitation/Emission:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Flödescytometerlaserlinjer:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Konjugera:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotin-X
FITC
PE
Pacific Blue
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Excitation/Emission Flödescytometerlaserlinjer Konjugera Förpackningsstorlek
10267242 494/518 488 FITC Varje
10633853 495/519 488 Alexa Fluor 488 Varje
10277242 578/603 532, 561 Alexa Fluor 568 Varje
10443442 590/617 532 Alexa Fluor 594 Varje
10318162 - - Biotin-X Varje
10740194 346/442 UV Alexa Fluor 350 Varje
10297152 650/665 633-637 Alexa Fluor 647 -
10267452 555/565 532, 561 Alexa Fluor 555 Varje
10614263 679/702 633-637 Alexa Fluor 680 Varje
10246572 650/660 633-637 APC (Allophycocyanin) Varje
10033122 565/578 488, 532, 561 PE Varje
10695373 410/455 405 Pacific Blue Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10267242 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A13199
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäck tidiga stadier av apoptos med Annexin V fristående Alexa Fluor , APC, Pacific Blue , PE, FITC och biotinkonjugat med användning av flödescytometri.
Uppnå snabb och tillförlitlig upptäckt av tidig cellapoptos med Annexin V fristående konjugat för apoptosdetektering. Annexin V-konjugat erbjuder upp till 100-faldig skillnad i fluorescenssignalintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler med hjälp av flödescytometri.
Annexin V har en hög affinitet för fosfatidylserin (PS), som exponeras på den yttre broschyren av celler som genomgår apoptos. På grund av denna affinitet används fluorescensmärkta annexin V-reagenser ofta i apoptosforskning.
Annexin V-konjugat ger snabba och tillförlitliga detektionsmetoder för att studera externiseringen av fosfatidylserin, en indikator på mellanstadier av apoptos. Skillnaden i fluorescensintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler färgade med våra fluorescerande annexin V-konjugat, mätt med flödescytometri, är vanligtvis cirka 100 gånger.
I samarbete med Nexins Research BV tillhandahåller vi de bästa och ljusaste annexin V-konjugaten som finns tillgängliga, inklusive Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 och 680 annexin V-konjugat, såväl som Annexin V APC, Biotin-X, FITC, Pacific Blue och PE-konjugat. Högfluorescerande annexin V-konjugat ger snabba och tillförlitliga detektionsmetoder för att studera externiseringen av fosfatidylserin, en av de tidigaste indikatorerna på apoptos.
Annexin V Pacific Blue konjugatet är violett exciterbart, vilket gör det idealiskt för instrument med violett laser och för flerfärgsexperiment som inkluderar grön- eller rödfluorescerande färgämnen.
Fördelarna med våra annexin V-konjugat inkluderar:
•Konjugerat till Invitrogen Alexa Fluor och eFluor färgämnen för ljusare signaler
• Konjugat för alla tillgängliga lasrar
• Finns som fristående reagens eller lättanvända kit
Annexin V-färgning för att detektera apoptotiska celler kan endast göras på levande celler och vävnad. Om prover ska fixeras efter färgning, finns det specifika förhållanden som krävs för att uppnå transient kvarhållning av signalen. Dessa inkluderar användning av en alkoholfri, aldehydbaserad fixeringsmetod, användning av buffertar som innehåller Ca2+ och undvikande av ytaktiva ämnen/rengöringsmedel. För din bekvämlighet erbjuder vi även en koncentrerad annexinbindande buffert som underlättar bindningen av annexin V till fosfatidylserin i apoptosanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Annexin V, FITC-konjugat (ersätter AnnexinV01, AnnexinV013, PHN1010, PHN1008)
Kvantitet 500μ L
Produkttyp Annexin V-konjugat
Innehåll och lagring Innehåller 1 flaska annexin V, FITC-konjugat. Förvara i kylskåp (2°till 8°grader) och skydda mot ljus.
Flödescytometerlaserlinjer 488
Excitation/Emission 494/518
Antal reaktioner 100
Färg Klart
Frakt skick Våt is
Konjugera FITC
För användning med (utrustning) Flödescytometer