Läs mer
BD Annexin V-FITC
Produktkod. 15850609
Change view
Kvantitet:
100 tester
200 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15850609 25 tester Varje
10186463 200 tester Varje
15878688 100 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15850609 Leverantör BD Leverantörsnummer 560931
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Fungerar som en känslig sond för flödescytometrisk analys av celler som genomgår apoptos
Identifierar apoptos i ett tidigare skede än analyser baserade på nukleära förändringar såsom DNA-fragmentering.
  • Format: FITC
Flödescytometri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 tester
Provvolym 5μ L
Förvaringsbuffert Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid
Innehåll och lagring 4 °C
För användning med (applikation) Flödescytometri
Konjugera FITC
Endast forskningsanvändning