Läs mer
BD Annexin V-FITC
Description
Identifierar apoptos i ett tidigare skede än analyser baserade på nukleära förändringar såsom DNA-fragmentering.
- Format: FITC
Flödescytometri
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 100 tester |
| Provvolym | 5μ L |
| Förvaringsbuffert | Vattenhaltig buffrad lösning innehållande BSA och≤ 0,09% natriumazid |
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| För användning med (applikation) | Flödescytometri |
| Konjugera | FITC |
Endast forskningsanvändning