Läs mer
Invitrogen™ Annexin V färdiga flödeskonjugat för apoptosdetektion
Produktkod. 15719039
Change view
Excitation/Emission:
410/455
495/519
650/660
650/665
Färg:
Blått
Klart
Långt-röd
Rött
Konjugera:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
Pacific Blue
Förpackningsstorlek:
120 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Excitation/Emission Färg Konjugera Förpackningsstorlek
15719039 495/519 Klart Alexa Fluor 488 120 reaktioner
15874943 650/665 Långt-röd Alexa Fluor 647 120 reaktioner
15884943 650/660 Rött APC (Allophycocyanin) 120 reaktioner
15894943 410/455 Blått Pacific Blue 120 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15719039 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37174
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Annexin V-konjugatfärger gör att du enkelt kan bestämma apoptotiska celler via flödescytometri.
Njut av bekvämligheten med klara att använda Annexin V Ready Flow fristående konjugatfärger, som erbjuder upp till 100-faldig fluorescenssignalintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler med hjälp av flödescytometri. Det finns inget behov av att späda ut, väga eller pipettera konjugatfläckarna; lägg bara en droppe i cellerna, inkubera och analysera.
Annexin V-konjugat ger snabba och tillförlitliga detektionsmetoder för att studera externiseringen av fosfatidylserin, en indikator på mellanstadier av apoptos. Skillnaden i fluorescensintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler färgade med våra fluorescerande annexin V-konjugat, mätt med flödescytometri, är vanligtvis cirka 100 gånger.
Annexin V Ready Flow-konjugaten tillhandahålls som apoptotiska cellfärger som är färdiga att använda, direkt till provet. Tillsätt helt enkelt en droppe från droppflaskan direkt i 1 x 106 celler i 5 mM Ca2+-innehållande cellodlingsmedium eller annexinbindande buffert (kat. nr. V13246 eller BMS500BB), inkubera och analysera. Det traditionella annexinfärgningsprotokollet kan användas som en alternativ metod genom att ersätta tillägget av 5μ L annexinkonjugat med tillsats av 1 droppe från Ready Flow droppflaskan.
Annexin V Alexa Fluor 488-konjugat är exciterbart vid 495 nm med en emissionstopp vid 519 nm.
Annexin V Alexa Fluor 647-konjugat är exciterbart vid 650 nm med en emissionstopp vid 665 nm.
Annexin V APC-konjugatet är exciterbart vid 650 nm med en emissionstopp vid 660 nm.
Annexin V Pacific Blue konjugatet är exciterbart vid 410 nm med en emissionstopp vid 455 nm.
Annexin V-färgning för att detektera apoptotiska celler kan endast göras på levande celler och vävnad. Om prover ska fixeras efter färgning, finns det specifika förhållanden som krävs för att uppnå transient kvarhållning av signalen. Dessa inkluderar användning av en alkoholfri, aldehydbaserad fixeringsmetod, användning av buffertar som innehåller Ca2+ och undvikande av ytaktiva ämnen/rengöringsmedel. För din bekvämlighet erbjuder vi även en koncentrerad annexinbindande buffert som underlättar bindningen av annexin V till fosfatidylserin i apoptosanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Annexin V Alexa Fluor 488 Ready Flow Conjugate
Kvantitet 2 droppflaskor
Produkttyp Klart flödeskonjugat
Innehåll och lagring Förvara på 2–8 °C.
Flödescytometerlaserlinjer Blått
Excitation/Emission 495/519
Antal reaktioner 120
Färg Klart
Frakt skick Rumstemperatur
Konjugera Alexa Fluor 488
För användning med (utrustning) Flödescytometer
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.