Läs mer
Invitrogen™ Annexin V färdiga flödeskonjugat för apoptosdetektion
Beskrivning
Njut av bekvämligheten med klara att använda Annexin V Ready Flow fristående konjugatfärger, som erbjuder upp till 100-faldig fluorescenssignalintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler med hjälp av flödescytometri. Det finns inget behov av att späda ut, väga eller pipettera konjugatfläckarna; lägg bara en droppe i cellerna, inkubera och analysera.
Annexin V Ready Flow-konjugaten tillhandahålls som apoptotiska cellfärger som är färdiga att använda, direkt till provet. Tillsätt helt enkelt en droppe från droppflaskan direkt i 1 x 106 celler i 5 mM Ca2+-innehållande cellodlingsmedium eller annexinbindande buffert (kat. nr. V13246 eller BMS500BB), inkubera och analysera. Det traditionella annexinfärgningsprotokollet kan användas som en alternativ metod genom att ersätta tillägget av 5μ L annexinkonjugat med tillsats av 1 droppe från Ready Flow droppflaskan.
Annexin V Alexa Fluor 488-konjugat är exciterbart vid 495 nm med en emissionstopp vid 519 nm.
Annexin V Alexa Fluor 647-konjugat är exciterbart vid 650 nm med en emissionstopp vid 665 nm.
Annexin V APC-konjugatet är exciterbart vid 650 nm med en emissionstopp vid 660 nm.
Annexin V Pacific Blue konjugatet är exciterbart vid 410 nm med en emissionstopp vid 455 nm.
Annexin V-färgning för att detektera apoptotiska celler kan endast göras på levande celler och vävnad. Om prover ska fixeras efter färgning, finns det specifika förhållanden som krävs för att uppnå transient kvarhållning av signalen. Dessa inkluderar användning av en alkoholfri, aldehydbaserad fixeringsmetod, användning av buffertar som innehåller Ca2+ och undvikande av ytaktiva ämnen/rengöringsmedel. För din bekvämlighet erbjuder vi även en koncentrerad annexinbindande buffert som underlättar bindningen av annexin V till fosfatidylserin i apoptosanalyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Annexin V Pacific Blue Klart flödeskonjugat |
| Kvantitet | 120 reaktioner |
| Kit Innehåll | 2 droppflaskor, förvara i rumstemperatur |
| Produkttyp | Klart flödeskonjugat |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Flödescytometerlaserlinjer | Violett |
| Excitation/Emission | 410/455 |
| Färg | Blått |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Konjugera | Pacific Blue |
| Visa mer |