Läs mer
Invitrogen™ Annexin V färdiga flödeskonjugat för apoptosdetektion
Produktkod. p-7236176
Excitation/Emission:
410/455
495/519
650/660
650/665
Färg:
Blått
Klart
Långt-röd
Rött
Konjugera:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
Pacific Blue
Förpackningsstorlek:
120 reaktioner
Produktkod. 15719039
Brand: Invitrogen™ R37174
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Annexin V-konjugatfärger gör att du enkelt kan bestämma apoptotiska celler via flödescytometri.
Njut av bekvämligheten med klara att använda Annexin V Ready Flow fristående konjugatfärger, som erbjuder upp till 100-faldig fluorescenssignalintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler med hjälp av flödescytometri. Det finns inget behov av att späda ut, väga eller pipettera konjugatfläckarna; lägg bara en droppe i cellerna, inkubera och analysera.
Annexin V-konjugat ger snabba och tillförlitliga detektionsmetoder för att studera externiseringen av fosfatidylserin, en indikator på mellanstadier av apoptos. Skillnaden i fluorescensintensitet mellan apoptotiska och icke-apoptotiska celler färgade med våra fluorescerande annexin V-konjugat, mätt med flödescytometri, är vanligtvis cirka 100 gånger.
Annexin V Ready Flow-konjugaten tillhandahålls som apoptotiska cellfärger som är färdiga att använda, direkt till provet. Tillsätt helt enkelt en droppe från droppflaskan direkt i 1 x 106 celler i 5 mM Ca2+-innehållande cellodlingsmedium eller annexinbindande buffert (kat. nr. V13246 eller BMS500BB), inkubera och analysera. Det traditionella annexinfärgningsprotokollet kan användas som en alternativ metod genom att ersätta tillägget av 5μ L annexinkonjugat med tillsats av 1 droppe från Ready Flow droppflaskan.
Annexin V Alexa Fluor 488-konjugat är exciterbart vid 495 nm med en emissionstopp vid 519 nm.
Annexin V Alexa Fluor 647-konjugat är exciterbart vid 650 nm med en emissionstopp vid 665 nm.
Annexin V APC-konjugatet är exciterbart vid 650 nm med en emissionstopp vid 660 nm.
Annexin V Pacific Blue konjugatet är exciterbart vid 410 nm med en emissionstopp vid 455 nm.
Annexin V-färgning för att detektera apoptotiska celler kan endast göras på levande celler och vävnad. Om prover ska fixeras efter färgning, finns det specifika förhållanden som krävs för att uppnå transient kvarhållning av signalen. Dessa inkluderar användning av en alkoholfri, aldehydbaserad fixeringsmetod, användning av buffertar som innehåller Ca2+ och undvikande av ytaktiva ämnen/rengöringsmedel. För din bekvämlighet erbjuder vi även en koncentrerad annexinbindande buffert som underlättar bindningen av annexin V till fosfatidylserin i apoptosanalyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Annexin V Alexa Fluor 488 Ready Flow Conjugate
Kvantitet 120 reaktioner
Kit Innehåll 2 droppflaskor, förvara i rumstemperatur
Produkttyp Klart flödeskonjugat
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Flödescytometerlaserlinjer Blått
Excitation/Emission 495/519
Färg Klart
Frakt skick Rumstemperatur
Konjugera Alexa Fluor 488
För användning med (utrustning) Flödescytometer