Läs mer
Invitrogen™ Annexin V Recombinant Protein, FITC, eBioscience™
Produktkod. 15531917
Change view
Kvantitet:
100 tester
20 tester
300 Tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
20 tester
300 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15531917 20 tester 20 tester
15521917 100 tester 100 tester
15541917 300 Tester 300 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15531917 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BMS306FI20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1446.00 SEK
    1084.65 SEK / 20 tester
    Save 361.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Recombinant Protein
Proteinet som kodas av denna gen tillhör annexinfamiljen av kalciumberoende fosfolipidbindande proteiner, varav några har kopplats till membranrelaterade händelser längs exocytotiska och endocytotiska vägar. Annexin 5 är ett fosfolipas-A2- och proteinkinas C-hämmande protein med kalciumkanalaktivitet och en potentiell roll i cellulär signaltransduktion, inflammation, tillväxt och differentiering. Annexin 5 har också beskrivits som placentaantikoagulantprotein I, vaskulär antikoagulant-alfa, endonexin II, lipokortin V, placentaprotein 4 och anchorin CII. Genen sträcker sig över 29 kb med 13 exoner, och kodar för ett enda transkript på cirka 1,6 kb och en proteinprodukt med en molekylvikt på cirka 35 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P08758, P14668, P48036
Kvantitet 20 tester
Koncentration 5 μL/Test
För användning med (applikation) Neutralization, Flow Cytometry
Formulering TBS with 1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 11747, 25673, 308
Molekylvikt (g/mol) 35.8kDa
Namn Annexin V
pH-intervall 7.4
Reningsmetod Purified
Källa E. coli
Förvaringskrav 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Regulatorisk status RUO
Strukturell form E. Coli
Gene Alias Anchorin CII; annexin 5; annexin A5; Annexin V; annexin-5; Anx5; ANXA5; Calphobindin I; CBP-I; Endonexin II; ENX2; epididymis secretory protein Li 7; HEL-S-7; LC5; lipocortin V; PAP-I; placental anticoagulant protein 4; Placental anticoagulant protein I; PP4; R74653; RPRGL3; Thromboplastin inhibitor; VAC-alpha; Vascular anticoagulant-alpha
Vanligt namn Annexin V
Gensymbol Anxa5
Biologisk aktivitet Annexin V exhibits anti-phospholipase activity and binds to phosphatidylserine (PS).
Produkttyp Protein
Specifik reaktivitet All
Konjugera FITC
Korsreaktivitet All
Art E. coli
Rekombinant Recombinant
Uttryckssystem E. coli
Form Liquid
Protein subtyp Recombinant
Renhet eller kvalitetsklass >89% by SDS-PAGE and RP-HPLC