Läs mer
Invitrogen™ Annexin V Recombinant Protein, FITC, eBioscience™
Beskrivning
Proteinet som kodas av denna gen tillhör annexinfamiljen av kalciumberoende fosfolipidbindande proteiner, varav några har kopplats till membranrelaterade händelser längs exocytotiska och endocytotiska vägar. Annexin 5 är ett fosfolipas-A2- och proteinkinas C-hämmande protein med kalciumkanalaktivitet och en potentiell roll i cellulär signaltransduktion, inflammation, tillväxt och differentiering. Annexin 5 har också beskrivits som placentaantikoagulantprotein I, vaskulär antikoagulant-alfa, endonexin II, lipokortin V, placentaprotein 4 och anchorin CII. Genen sträcker sig över 29 kb med 13 exoner, och kodar för ett enda transkript på cirka 1,6 kb och en proteinprodukt med en molekylvikt på cirka 35 kDa.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 300 Tester |
| För användning med (applikation) | Flow Cytometry |
| Molekylvikt (g/mol) | 35.8kDa |
| Källa | E. coli |
| Strukturell form | E. Coli |
| Biologisk aktivitet | Annexin V exhibits anti-phospholipase activity and binds to phosphatidylserine (PS). |
| Specifik reaktivitet | All |
| Korsreaktivitet | All |
| Art | E. coli |
| Protein subtyp | Recombinant |