Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringljus
Handla allt Schott Produkter
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
- Ringformade ringljus ger absolut skuggfri belysning.
- Darkfield Ring Lights erbjuder lågvinklad belysning för glänsande, reflekterande ytor.
- Ringljus med miljövänlig Puravis fiberoptik.
- Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
- Fiberbunt skyddad av flexibel metall PVC-beklädnad.
- Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
- Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
- Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fiberoptisk ringljus |
| Diameter (engelska) | 3,8 tum |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 66 mm |
| För användning med (applikation) | Belysning för stereomikroskopi |
| För användning med (utrustning) | Kallljuskällor KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 26 mm |
| Längd (engelska) | 3.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1000 mm för den flexibla delen |
| Visa mer |