Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringljus
Produktkod. 12826553 Handla allt Schott Produkter
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 12826553
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiberoptiska ringljus finns tillgängliga som ringformade eller mörkfältsversioner med specifika fördelar. För alla ringljus erbjuder vi adaptrar för en mängd olika objektivserier.
  • Ringformade ringljus ger absolut skuggfri belysning.
  • Darkfield Ring Lights erbjuder lågvinklad belysning för glänsande, reflekterande ytor.
  • Ringljus med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Fiberbunt skyddad av flexibel metall PVC-beklädnad.
  • Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
  • Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
  • Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk ringljus
Diameter (engelska) 4,7 tum
Diameter (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) Inre 66 till 70 mm
För användning med (applikation) Belysning för stereomikroskopi. Erbjuder lågvinkelbelysning för glänsande, reflekterande ytor.
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Höjd (engelska) 1,4 tum
Höjd (metrisk) 36 mm
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1000 mm för den flexibla delen
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas
Arbetsavstånd 5 till 15 mm