Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ringljus
Produktkod. 15783012 Handla allt Schott Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
64 mm
88 mm
92 mm
96 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15783012 64 mm 1 enhet
12828095 88 mm Varje
15793012 92 mm -
11840993 96 mm -
12826553 120 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15783012 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 157040
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiberoptiska ringljus finns tillgängliga som ringformade eller mörkfältsversioner med specifika fördelar. För alla ringljus erbjuder vi adaptrar för en mängd olika objektivserier.
  • Ringformade ringljus ger absolut skuggfri belysning.
  • Darkfield Ring Lights erbjuder lågvinklad belysning för glänsande, reflekterande ytor.
  • Ringljus med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Fiberbunt skyddad av flexibel metall PVC-beklädnad.
  • Kan monteras direkt på mikroskopobjektivet.
  • Adaptrar för olika objektivdiametrar tillgängliga, måste beställas separat.
  • Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk ringljus
Beskrivning Fiberoptisk ringlampa för arbetsavstånd 25 - 300 mm
Diameter (engelska) 2,5 tum
Diameter (metrisk) 64 mm
Diameter (metrisk) Inre 40 mm
För användning med (applikation) Belysning för stereomikroskopi
För användning med (utrustning) Kallljuskällor KL300LED, KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Höjd (engelska) 0,9 tum.
Höjd (metrisk) 24 mm
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1000 mm för den flexibla delen
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas
Arbetsavstånd 25 till 300 mm