Läs mer
Applied Biosystems™ Anodbuffertbehållare (ABC), för 3500/SeqStudio™ Böja
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Beskrivning
Anodbuffertbehållaren (ABC) innehåller 1X löpbuffert för att stödja alla elektroforesapplikationer på Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer. Den är tillverkad i en engångsbehållare som är färdig att använda med en etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID) på etiketten. Ovansidan av ABC:n är värmeförseglad med en plastfilm, som bör tas bort innan den direkt installeras på instrumentet. Varje förpackning innehåller fyra individuella behållare.
Beställningsinfo
4 pack
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 3500-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer |
| Kvantitet | 4-pack |