Läs mer
Agencinox™ Perforerad låda i anodiserad aluminium
Höjd (metrisk):
50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Aluminium |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Låda |
| Längd (metrisk) | 215 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |