Läs mer
Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock
Håller:
12 x 15 ml rör
12 x 16 mm rör
20 x 10 mm rör
20 x 12 mm rör
20 x 13 mm rör
24 x 0,5 ml rör
24 x 1,5 ml rör
24 x 2,0 ml rör
35 x 6 mm rör
48 x 0,2 ml-rör
5 x 50 ml rör
6 x 20 mm rör
6 x 25 mm rör
96-brunns PCR-platta
Ej tillämpligt, Solid för bearbetning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utmärkt värmeöverföring
- Anodiserad för att motstå värmechock
- För att hålla provrör för digitala värmare
- Tillgänglig för att passa en rad rörantal och storlekar
Beställningsinfo
Håller
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Rymmer 24 x 2,0 ml rör |
| För användning med (utrustning) | För AccuBlock Digital torrbad |
| Håller | 24 x 2,0 ml rör |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | Block |
| För användning med (applikation) | För provrör |