Läs mer
Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock
Produktkod. 11491977
Håller:
12 x 15 mL Tubes
12 x 16 mm Tubes
20 x 10 mm Tubes
20 x 12 mm Tubes
20 x 13 mm Tubes
24 x 0,5 ml rör
24 x 1.5 mL Tubes
24 x 2.0 mL Tubes
35 x 6 mm Tubes
48 x 0,2 ml-rör
5 x 50 mL Tubes
6 x 20 mm Tubes
6 x 25 mm Tubes
96-well PCR Plate
N/A, Solid for Machining
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11491977
Brand: Fisherbrand™ D1106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella miljöer. Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock är för användning med Fisherbrand Digitala blockvärmare.
  • Utmärkt värmeöverföring
  • Anodiserad för att motstå värmechock
  • För att hålla provrör för digitala värmare
  • Tillgänglig för att passa en rad rörantal och storlekar
Beställningsinfo
Håller
Specifikationer
Beskrivning Rymmer 35 x 6 mm rör
För användning med (utrustning) Provrör
Håller 35 x 6 mm Tubes
Material Anodiserad aluminium
Typ Block
Vikt (metrisk) 1 kg