Läs mer
Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock
Produktkod. 11491987
Håller:
12 x 15 ml rör
12 x 16 mm rör
20 x 10 mm rör
20 x 12 mm rör
20 x 13 mm rör
24 x 0,5 ml rör
24 x 1,5 ml rör
24 x 2,0 ml rör
35 x 6 mm rör
48 x 0,2 ml-rör
5 x 50 ml rör
6 x 20 mm rör
6 x 25 mm rör
96-brunns PCR-platta
Ej tillämpligt, Solid för bearbetning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11491987
Brand: Fisherbrand™ D1196PCR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Användbar för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella miljöer. Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock är för användning med Fisherbrand Digitala blockvärmare.
  • Utmärkt värmeöverföring
  • Anodiserad för att motstå värmechock
  • För att hålla provrör för digitala värmare
  • Tillgänglig för att passa en rad rörantal och storlekar
Specifikationer
Beskrivning Med 96 hål
För användning med (utrustning) Provrör
Håller 96-brunns PCR-platta
Material Anodiserad aluminium
Typ Block
Vikt (metrisk) 1 kg