Läs mer
Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock
Produktkod. 11771647
Change view
Håller:
12 x 15 ml rör
12 x 16 mm rör
20 x 10 mm rör
20 x 12 mm rör
20 x 13 mm rör
24 x 0,5 ml rör
24 x 1,5 ml rör
24 x 2,0 ml rör
35 x 6 mm rör
48 x 0,2 ml rör
5 x 50 ml rör
6 x 20 mm rör
6 x 25 mm rör
96-brunns PCR-platta
N/A, fast för bearbetning
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
11771647 5 x 50 ml rör Varje
11471977 24 x 0,5 ml rör Varje
11421987 20 x 13 mm rör Varje
11441987 12 x 16 mm rör Varje
11401987 20 x 10 mm rör Varje
11761637 12 x 15 ml rör Varje
11411987 20 x 12 mm rör Varje
11471987 6 x 25 mm rör Varje
11491987 96-brunns PCR-platta Varje
11491977 35 x 6 mm rör Varje
11481977 24 x 1,5 ml rör Varje
11461987 6 x 20 mm rör Varje
11461977 24 x 2,0 ml rör Varje
11451977 48 x 0,2 ml rör Varje
11441977 N/A, fast för bearbetning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11771647 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer D1150TALL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1438.50 SEK
    992.18 SEK / Paket med 1
    Save 446.32 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
I lager
Användbar för en mängd olika tillämpningar inom molekylärbiologi, histologi, kliniska, miljömässiga och industriella miljöer. Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock är för användning med Fisherbrand Digitala blockvärmare.
  • Utmärkt värmeöverföring
  • Anodiserad för att motstå värmechock
  • Tillgänglig för att passa en rad provrörsantal och storlekar
Specifikationer
Beskrivning Rymmer 5 x 50 ml rör
För användning med (utrustning) Provrör
Håller 5 x 50 ml rör
Material Anodiserad aluminium
Typ Block
Vikt (metrisk) 1 kg