Läs mer
Fisherbrand™ Anodiserade aluminiumblock
Håller:
12 x 15 mL Tubes
12 x 16 mm Tubes
20 x 10 mm Tubes
20 x 12 mm Tubes
20 x 13 mm Tubes
24 x 0,5 ml rör
24 x 1.5 mL Tubes
24 x 2.0 mL Tubes
35 x 6 mm Tubes
48 x 0,2 ml-rör
5 x 50 mL Tubes
6 x 20 mm Tubes
6 x 25 mm Tubes
96-well PCR Plate
N/A, Solid for Machining
Conditionnement:
Varje
Description
- Utmärkt värmeöverföring
- Anodiserad för att motstå värmechock
- Tillgänglig för att passa en rad provrörsantal och storlekar
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Rymmer 24 x 0,5 ml rör |
| För användning med (utrustning) | Provrör |
| Håller | 24 x 0,5 ml rör |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | Block |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu