Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Anodiserad aluminiumklämma
Produktkod. 11813123
:
Anodiserad aluminiumklämma
Produktkod. 11813123
Brand: DWK Life Sciences 9537030000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Kimble™ Ultra-Ware™ Anodiserad aluminiumklämma är lämplig att använda med Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsaggregat.
  • Produkttyp: Klämma
  • Material: Anodiserad aluminium
  • Storlek: 25 mm
  • För användning med: Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsaggregat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Kimble Ultra-Ware Mikrofiltreringsenhet
Material Anodiserad aluminium
Sterilitet Icke-steril
Typ Klämma
Diameter (metrisk) 25 mm