Läs mer
SI Analytics™ Mätstativ i anodiserad aluminium
Produktkod. 10253271 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Material:
Anodiserad aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10253271 Anodiserad aluminium Varje
1 options
Produktkod. 10253271 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285410502
Beräknad leverans: 18-12-2026
SI Analytics™ Mätstativ i anodiserad aluminium är för användning med kapillärviskometer och i termostatbad.
  • Mätstativ anodiserad aluminium AVS™ /S
  • Material: anodiserad aluminium
  • Produkttyp: mätstativ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mätställ
För användning med (utrustning) Kapillär viskosimeter
Material Anodiserad aluminium
För användning med (applikation) Termostatiska bad från -80 till 80 °C
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +80 °C