Läs mer
Anorthosite from Stillwater Complex, MT, CRM, ARMI∣MBH
Produktkod. 30041259
Change view
Kvantitet:
75 g
Produktkod. Kvantitet
30041259 75 g
1 options
Produktkod. 30041259 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer MBHASC21P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Anorthosite from Stillwater Complex, MT, CRM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus/Zirconium/Lanthanum/Neodymium/Lead/Gadolinium/Praseodymium/Samarium/Erbium/Molybdenum/Ytterbium/Holmium/Cadmium/Terbium/Lutetium/Manganese/Manganese(II) oxide/Titanium/Titanium dioxide/Potassium/Hafnium/Potassium oxide/Dysprosium/Europium/Magnesium/Rubidium/Iron/Yttrium/Magnesium oxide/Loss on ignition/Total Iron expressed as Fe2O3/Cerium/Sodium/Lithium/Sodium oxide/Scandium/Cobalt/Zinc/Calcium/Calcium oxide/Gallium/Aluminium/Copper/Silicon/Vanadium/Aluminium oxide/Barium/Nickel/Silicon dioxide/Chromium/Strontium
CAS 14808-60-7
Kvantitet 75 g
Form Fine Powder
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus (30) mg/kg/Zirconium (2.3) mg/kg/Lanthanum (0.9) mg/kg/Neodymium (0.7) mg/kg/Lead (0.6) mg/kg/Gadolinium (0.2) mg/kg/Praseodymium (0.2) mg/kg/Samarium (0.2) mg/kg/Erbium (0.1) mg/kg/Molybdenum (0.1) mg/kg/Ytterbium (0.1) mg/kg/Holmium (0.04) mg/kg/Cadmium (0.03) mg/kg/Terbium (0.03) mg/kg/Lutetium (0.02) mg/kg/Manganese 0.0167 %/Manganese(II) oxide 0.0216 %/Titanium 0.035 %/Titanium dioxide 0.058 %/Potassium 0.064 %/Hafnium 0.07 mg/kg/Potassium oxide 0.077 %/Dysprosium 0.206 mg/kg/Europium 0.22 mg/kg/Magnesium 0.78 %/Rubidium 0.93 mg/kg/Iron 1.04 %/Yttrium 1.18 mg/kg/Magnesium oxide 1.29 %/Loss on ignition 1.34 %/Total Iron expressed as Fe2O3 1.48 %/Cerium 1.56 mg/kg/Sodium 1.57 %/Lithium 2 mg/kg/Sodium oxide 2.12 %/Scandium 4.4 mg/kg/Cobalt 6.2 mg/kg/Zinc 9.5 mg/kg/Calcium 11 %/Calcium oxide 15.4 %/Gallium 15.7 mg/kg/Aluminium 16.1 %/Copper 17.4 mg/kg/Silicon 22.2 %/Vanadium 24 mg/kg/Aluminium oxide 30.5 %/Barium 32 mg/kg/Nickel 36 mg/kg/Silicon dioxide 47.4 %/Chromium 56 mg/kg/Strontium 151 mg/kg