Läs mer
Emma Safety Footwear Anouk Skyddsskor
Storlek:
35
37
39
40
41
42
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Mikrofiberkonstruktion
- GripForce™ Easy Twist
- ESD-certifierad
- Kromfritt foder
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver för torrare, fräschare fötter
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Anouk |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanerat silver |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 39 |
| Tåmaterial | Stål |