Läs mer
Emma Safety Footwear Anouk Skyddsskor
Storlek:
35
37
39
40
41
42
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Microfiber construction
- GripForce™ Easy Twist
- ESD Certified
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Black |
| Design | Anouk |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfiber |
| Storlek | 42 |
| Tåmaterial | Steel |