Läs mer
Novus Biologicals™ ANP32B Peptide
Produktkod. 18558461 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. 18558461
Brand: Novus Biologicals™ NB1001199PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 10541
Art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-1199
Gene Alias acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member B, acidic leucine-rich nuclear phosphoprotein 32 family member B, Acidic protein rich in leucines, APRILSilver-stainable protein SSP29, Pal31, PHAPI2SSP29, Putative HLA-DR-associated protein I-2
Gensymbol ANP32B
Kvantitet 0.1 mg
Forskningskategori Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication