missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ANR 94

Beskrivning
Adenosine A2A receptor (AA2AR) antagonist (Ki values are 643 and 46 nM for rat and human AA2ARs respectively). Most active AA2AR antagonist for human receptors. Displays activity in the treatment of Parkinson's disease in vivo; improves parkinsonian motor deficits and tremors. Exhibits neuroprotective and anti-inflammatory effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ANR 94 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 207.23 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.237 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?