Läs mer
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Produktkod. 16419337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16419337 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16419337 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15739
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 635.14 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Synonym Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Mål Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic