Läs mer
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 635.14 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 66584-72-3 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM) |
| Synonym | Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate |
| Mål | Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic |
| Visa mer |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?