Beskrivning
- Känsligt neopren
- Idealisk för dubbel påtagning och torra applikationer
- Inte gjord av naturgummilatex eller acceleratorer
- Ökad känslighet på grund av polymertjockleken
- Anatomisk handspecifik design för komfort och passform
- Beständighet mot kemisk stänk
- Lång rullad pärlmanschett
- Gammastrålningssterilisering
- Smidigt grepp, puderfritt
- Applikationer inkluderar:
- Blandning av vätskor
- Analytiska tester/mätningar
- Blisteroperationer
- Pelletering och pressande droger
- Organisk och annan materialsyntes
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Accelerator gratis | No |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Grädde |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Ingen textur |
| Fingertjocklek (engelska) | 6,6 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Visa mer |