Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 73-500 Sterila neopren renrumshandskar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15660924 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
Produktkod. 15660924
Brand: Ansell 73500090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tunna, sterila neoprenhandskar ger extra taktil känslighet och ger kemisk stänkbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier. Kompatibel med klass 100/ ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Känsligt neopren
  • Idealisk för dubbel påtagning och torra applikationer
  • Inte gjord av naturgummilatex eller acceleratorer
  • Ökad känslighet på grund av polymertjockleken
  • Anatomisk handspecifik design för komfort och passform
  • Beständighet mot kemisk stänk
  • Lång rullad pärlmanschett
  • Gammastrålningssterilisering
  • Smidigt grepp, puderfritt
  • Applikationer inkluderar:
    • Blandning av vätskor
    • Analytiska tester/mätningar
    • Blisteroperationer
    • Pelletering och pressande droger
    • Organisk och annan materialsyntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis No
AQL 0.65
Färg Grädde
Disponibel Single-use
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 6,6 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Neopren
Palmtjocklek (engelska) 5,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Cleanroom Gloves
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,6 mil
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 73500090
Serie TouchNTuff™ 73-500
Draghållfasthet 17 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm