Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 73-500 Sterila neopren renrumshandskar
BIOPHARMA
Produktkod. p-4770799 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
200 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15690914 5.5 200 par
15600924 6 200 par
15610924 6.5 200 par
15620924 7 200 par
15630924 7.5 200 par
15640924 8 200 par
15650924 8.5 200 par
15660924 9 200 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15690914 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 73500055
Tunna, sterila neoprenhandskar ger extra taktil känslighet och ger kemisk stänkbeständighet mot ett brett spektrum av kemikalier. Kompatibel med klass 100/ ISO 5 renrumsmiljöer.
  • Känsligt neopren
  • Idealisk för dubbel påtagning och torra applikationer
  • Inte gjord av naturgummilatex eller acceleratorer
  • Ökad känslighet på grund av polymertjockleken
  • Anatomisk handspecifik design för komfort och passform
  • Beständighet mot kemisk stänk
  • Lång rullad pärlmanschett
  • Gammastrålningssterilisering
  • Smidigt grepp, puderfritt
  • Applikationer inkluderar:
    • Blandning av vätskor
    • Analytiska tester/mätningar
    • Blisteroperationer
    • Pelletering och pressande droger
    • Organisk och annan materialsyntes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)
Accelerator gratis Nej
AQL 0.65
Färg Grädde
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 6,6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 5,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Renrumshandskar
Storlek 5.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 6,6 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.16 mm
Tillverkning/QMS revisionsstandarder ISO 9001:2015
Modell 73500055
Serie TouchNTuff™ 73-500
Draghållfasthet 17 MPa
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm